Wire triangles
Mit glatten Tonröhren, Röhrchenlänge 100 mm
Katalognr. HECH41065010
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
These wire triangles with plain clay tubes are made of galvanised steel wire.
Technische Daten
- Bezeichnung:Mit glatten Tonröhren, Röhrchenlänge 100 mm
- Seq:04
- Cat. No.:HECH41065010