Objektträger, Menzel Gläser
Objektträger ohne Mattrand, Glas in Zellophan, 1 mm, 76×26 mm
Supplier: Epredia
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Mikroskop-Objektträger sind mit oder ohne Mattrand erhältlich.
- Vorgewaschen und poliert
Conform to ISO 8037/I
Certifications: ISO 8037/I
Specifications
- Bezeichnung:Objektträger ohne Mattrand, Glas in Zellophan
- L×B:76×26 mm
- Seq:03
- Stärke:1 mm