Magnetic stirring bars, plain, PTFE
30 mm, 6 mm
Katalognr. COWI001.230
Anbieter: COWIE
Direkt zu
Product Details & Documents
Plain PTFE magnetic stirring bars have similar performance to cylindrical bars, but provide more turbulence at low speeds.
Technische Daten
- Ø:6 mm
- Länge:30 mm
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



