Becher mit Griff
1000 ml, 167 mm, 125 mm, 10 ml
Katalognr. BURK7110-1000
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Bruchsicher
- Autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Mit offenem Griff. Becher können gestapelt werden und sparen so Platz während der Lagerung.
Technische Daten
- Ext.Ø:125 mm
- Graduierungsintervall:10 ml
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:167 mm