AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
120 mm, 1000 ml, 2
Katalognr. 511-0779
Anbieter:   SciLabware
Büchner-Trichter
Katalognr. 511-0779
Anbieter:  SciLabware
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
120 mm, 1000 ml, 2
Preis
SFr. 509.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
  • No filter papers required
  • Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Very good temperature resistance
For convenient filtration of solutions.
Technische Daten
  • Platte Ø:
    120 mm
  • Porosität:
    2
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Seq:
    48