Adapter, Reduktion, Quickfit®
19/26 NS
Katalognr. 201-0111
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglass, Quickfit®-Schliffe, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Reduktionsadapter, von großem Kernschliff unten auf kleinen Hülsenschliff oben.
Technische Daten
- Hülse:19/26 NS