AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Reduktion, Quickfit®
Adapter, Reduktion, Quickfit®
19/26 NS, 14/23 NS
  201-2357
 :   SciLabware
Adapter, Reduktion, Quickfit®
  201-2357
Adapter, Reduktion, Quickfit®
Adapter, Reduktion, Quickfit®
19/26 NS, 14/23 NS
SFr. 78.70
1 * 2 ST
PYREX®, Borosilikatglass, Quickfit®-Schliffe, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Reduktionsadapter, von großem Kernschliff unten auf kleinen Hülsenschliff oben.
  • Kern:
    19/26 NS
  • Hülse:
    14/23 NS