Test tubes with Quickfit® ground sockets
15 ml, 125 mm, 19 mm, 14/23 NS
Katalognr. 201-8621
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
Pyrex® borosilicate glass.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Standard ground sockets.
: Stoppers have to be ordered separately.
Technische Daten
- Ext.Ø:19 mm
- Hülse:14/23 NS
- Kapazität:15 ml
- Länge:125 mm
- Seq:05
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..