Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
100 ml, 95 mm, 19/26 NS
Katalognr. 201-8430
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar, mit kurzem Hals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Flacher Boden ermöglicht den Einsatz mit Kochplatten. Beschriftungsfeld.
Technische Daten
- Hülse:19/26 NS
- Kapazität:100 ml
- Höhe:95 mm
- Seq:03