Behälter mit Kippfächern
9 Schubladen, Beige, 600×62×77 mm
216-4359
ABS.
Elemente verfügen über komplett herausnehmbare transparente Kippfächer, die sich bestens zur Aufbewahrung von Kleinteilen eignen.
- Nicht toxisch, für Lebensmittel geeignet
- Strapazierfähiges Außengehäuse und Innenfächer aus schlagfestem Polystyrol-Kunststoff
- Zur Wandmontage geeignet
- Farbe:Beige
- Bezeichnung:9 Schubladen
- Seq:08
- B×T×H:600×62×77 mm