Behälter mit Kippfächern
6 Schubladen, Beige, 600×91×113 mm
Katalognr. 216-4358
Anbieter: MULTIROIR
Direkt zu
Product Details & Documents
ABS.
Elemente verfügen über komplett herausnehmbare transparente Kippfächer, die sich bestens zur Aufbewahrung von Kleinteilen eignen.
- Nicht toxisch, für Lebensmittel geeignet
- Strapazierfähiges Außengehäuse und Innenfächer aus schlagfestem Polystyrol-Kunststoff
- Zur Wandmontage geeignet
Dokumente
VWR® For Your Space VWR® Lab bric-a-brac
Produktliteratur
Technische Daten
- Farbe:Beige
- Bezeichnung:6 Schubladen
- Seq:07
- B×T×H:600×91×113 mm