Behälter mit Kippfächern
4 Schubladen, Beige, 600×168×207 mm
Catalog # 216-4356
Supplier: MULTIROIR
Jump to:
Product Details & Documents
ABS.
Elemente verfügen über komplett herausnehmbare transparente Kippfächer, die sich bestens zur Aufbewahrung von Kleinteilen eignen.
- Nicht toxisch, für Lebensmittel geeignet
- Strapazierfähiges Außengehäuse und Innenfächer aus schlagfestem Polystyrol-Kunststoff
- Zur Wandmontage geeignet
Documents
VWR® For Your Space VWR® Lab bric-a-brac
Product Literature
Specifications
- Farbe:Beige
- Bezeichnung:4 Schubladen
- Seq:05
- B×T×H:600×168×207 mm