Schubladenboxen, transparent
7 l, Transparent, 210×365×125 mm
Catalog # 216-4349
Supplier: MULTIROIR
Jump to:
Product Details & Documents
Modulares Schubladenschrank-System aus PS für die übersichtliche Aufbewahrung einer Vielzahl von Kleinteilen am Arbeitsplatz.
- Klare Sicht auf Inhalt der Schublade
- Jede Schublade kann horizontal und vertikal montiert werden
- Jede Schublade kann mit Trennelementen unterteilt werden
Documents
VWR® For Your Space VWR® Lab bric-a-brac
Product Literature
Specifications
- Kapazität:7 l
- Farbe:Transparent
- Seq:03
- B×T×H:210×365×125 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 216-4344Halbquertrenner für Schublade 216-4326 (10003)Log in for availability1 * 1 ST - 2.70 SFr.
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice