Schubladenboxen, transparent
1,9 l, Transparent, 168×235×72 mm
Katalognr. 216-4346
Anbieter: MULTIROIR
Direkt zu
Product Details & Documents
Modulares Schubladenschrank-System aus PS für die übersichtliche Aufbewahrung einer Vielzahl von Kleinteilen am Arbeitsplatz.
- Klare Sicht auf Inhalt der Schublade
- Jede Schublade kann horizontal und vertikal montiert werden
- Jede Schublade kann mit Trennelementen unterteilt werden
Dokumente
VWR® For Your Space VWR® Lab bric-a-brac
Produktliteratur
Technische Daten
- Kapazität:1,9 l
- Farbe:Transparent
- Seq:01
- B×T×H:168×235×72 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4343Quertrenner für Schublade 216-4326 (10002)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 5.70 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4327Längstrenner für Schublade 216-4346 (1901)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 2.40 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4344Halbquertrenner für Schublade 216-4326 (10003)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 2.70 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4339Längstrenner für Schublade 216-4349 (7001)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 6.80 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4329Halbquertrenner für Schublade 216-4346 (1903)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1.00 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4338Halbquertrenner für Schublade 216-4347 (2003)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 0.80 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4336Längstrenner für Schublade 216-4347 (2001)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 2.40 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4342Längstrenner für Schublade 216-4326 (10001)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 7.60 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4341Halbquertrenner für Schublade 216-4349 (7003)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 2.60 SFr.