Schublade, GM Serie
Grid dimpled GM A25, 340×250×40 mm
Katalognr. MULC32156
Anbieter: MULTIROIR
Direkt zu
Product Details & Documents
GM-Block, aus PS hergestellt, besteht aus Schubladen mit sechs Unterteilungen. Die Schließfächer werden einzeln durch Aufstecken zusammengebaut, die Anzahl der Schubladen in der Höhe kann angepasst werden. Schubladen bilden stapelbare Tabletts und Autoblocker. Sie können mit Toren oder thermogeformten Blisterbechern zur Aufbewahrung kleiner Teile ausgestattet werden.
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Bezeichnung:Grid dimpled GM A25
- Seq:03
- B×T×H:340×250×40 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.