Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Laborschalen, farbig

Gelb, 205×130×37 mm, 175×100×34 mm
Katalognr. 216-1119
Anbieter:   MULTIROIR
Laborschalen, farbig
Katalognr. 216-1119
Anbieter:  MULTIROIR
Laborschalen, farbig
Laborschalen, farbig

Gelb, 205×130×37 mm, 175×100×34 mm

Preis
SFr. 6.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PS.

  • 5 verschiedenen Farben
  • 2 Größen
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit

Universaltabletts für eine Vielzahl von Anwendungen.

Technische Daten
  • Außen B×T×H:
    205×130×37 mm
  • Farbe:
    Gelb
  • Seq:
    02
  • Innen B×T×H:
    175×100×34 mm