Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen, farbig

Laborschalen, farbig

Blau, 260×196×42 mm, 210×150×40 mm
Catalog # 216-1127
Supplier:   MULTIROIR
Laborschalen, farbig
Catalog # 216-1127
Supplier:  MULTIROIR
Laborschalen, farbig
Laborschalen, farbig

Blau, 260×196×42 mm, 210×150×40 mm

Price
SFr. 15.30
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PS.

  • 5 verschiedenen Farben
  • 2 Größen
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit

Universaltabletts für eine Vielzahl von Anwendungen.

Specifications
  • Außen B×T×H:
    260×196×42 mm
  • Farbe:
    Blau
  • Seq:
    09
  • Innen B×T×H:
    210×150×40 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.