AuftragsverfolgungKontakt
Instrument boxes | Avantor
Instrument boxes
Silber, 70×170×30 mm
Katalognr. AGEN8029
Anbieter:   Agencinox
Instrument boxes
Katalognr. AGEN8029
Anbieter:  Agencinox
Instrument boxes
Instrument boxes
Silber, 70×170×30 mm
Preis
SFr. 33.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, anodised.
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
  • Coloured
  • Good chemical resistance, very good thermal resistance
Technische Daten
  • Farbe:
    Silber
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    70×170×30 mm