Transferpipetten, Fine Tip
Extended fine tip, standard, 3,3 ml, 20 µl, 157 mm, +, Bulk
Katalognr. 612-0006
Anbieter: Alpha Laboratories
Direkt zu
Product Details & Documents
Nicht toxisches, lebensmitteltaugliches LDPE.
- Für sorgfältige Kontrolle und Übertragung von kleinen Volumina
- Ideal für die Entfernung von Überstandsmedien, Objektträgervorbereitung und Gelbeladung
Dokumente
Technische Daten
- Verpackt:Bulk
- Steril:+
- Kapazität:3,3 ml
- Bezeichnung:Extended fine tip, standard
- Länge:157 mm
- Seq:08
- Tropfen-Volumen:20 µl
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.