Transferpipetten, Fine Tip
Extended fine tip, mini, 1,0 ml, 20 µl, 104 mm, -, Bulk
Katalognr. 612-0005
Anbieter: Alpha Laboratories
Direkt zu
Product Details & Documents
Nicht toxisches, lebensmitteltaugliches LDPE.
- Für sorgfältige Kontrolle und Übertragung von kleinen Volumina
- Ideal für die Entfernung von Überstandsmedien, Objektträgervorbereitung und Gelbeladung
Dokumente
Technische Daten
- Verpackt:Bulk
- Steril:-
- Kapazität:1,0 ml
- Bezeichnung:Extended fine tip, mini
- Länge:104 mm
- Tropfen-Volumen:20 µl