Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Brenner, Teclu | Avantor
Brenner, Teclu
Teclubrenner, mit Luftregulierung, Propangas, 1300 °C
Katalognr. BOCH7110
Anbieter:   BOCHEM
Brenner, Teclu
Katalognr. BOCH7110
Anbieter:  BOCHEM
Brenner, Teclu
Brenner, Teclu
Teclubrenner, mit Luftregulierung, Propangas, 1300 °C
Preis
143.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Brenner sind mit einer Luftregulierung ausgestattet und erreichen eine maximale Temperatur von 1300 °C.
Certifications: DIN 30665
Technische Daten
  • Max. temp.:
    1300 °C
  • Bezeichnung:
    Teclubrenner, mit Luftregulierung
  • Für:
    Propangas
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.