AuftragsverfolgungKontakt
Dissecting trays | Avantor
Dissecting trays
500×350×50 mm
Katalognr. NICK698
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Dissecting trays
Katalognr. NICK698
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Dissecting trays
Dissecting trays
500×350×50 mm
Preis
SFr. 137.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy handling
For use in laboratories and schools.
Technische Daten
  • B×T×H:
    500×350×50 mm