Messbecher mit Griff
1000 ml
Katalognr. 213-0267
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Glatte Oberfläche zur einfachen und schnellen Reinigung
Konisch, ohne Rand, mit weitem Boden und strukturierten Graduierungen.
Technische Daten
- Kapazität:1000 ml