AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln
Schaufeln
1000 ml, 340 mm
Codice catalogo 231-0352
Nome del fornitore:   NICKEL ELECTRO
Schaufeln
Codice catalogo 231-0352
Nome del fornitore:  NICKEL ELECTRO
Schaufeln
Schaufeln
1000 ml, 340 mm
Price
SFr. 57.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl. Schaufeln für die Aufnahme von Pudern, Pasten und Granulaten.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Specifiche
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Länge:
    340 mm