Schaufeln
100 ml, 190 mm
Katalognr. 231-0350
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl. Schaufeln für die Aufnahme von Pudern, Pasten und Granulaten.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Technische Daten
- Kapazität:100 ml
- Länge:190 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.