Becher, niedrige Form
5000 ml, 220 mm, 185 mm
213-0266
Edelstahl, rostfrei, mit Ausguss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Extrem temperaturbeständig
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
- Ext.Ø:185 mm
- Kapazität:5000 ml
- Höhe:220 mm
- Seq:10