AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form | Avantor
Becher, niedrige Form
2000 ml, 180 mm, 125 mm
Katalognr. 213-0265
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Becher, niedrige Form
Katalognr. 213-0265
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
2000 ml, 180 mm, 125 mm
Preis
SFr. 182.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei, mit Ausguss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Extrem temperaturbeständig
  • Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    125 mm
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    180 mm
  • Seq:
    07
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..