Becher, niedrige Form
1250 ml, 162 mm, 100 mm
Katalognr. NICK205
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei, mit Ausguss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Extrem temperaturbeständig
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:100 mm
- Kapazität:1250 ml
- Höhe:162 mm
- Seq:05