Becher, niedrige Form
1000 ml, 125 mm, 110 mm
Katalognr. 213-0264
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei, mit Ausguss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Extrem temperaturbeständig
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:110 mm
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:125 mm
- Seq:06