Becher, niedrige Form
700 ml, 172 mm, 75 mm
Katalognr. NICK204
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei, mit Ausguss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Extrem temperaturbeständig
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:75 mm
- Kapazität:700 ml
- Höhe:172 mm
- Seq:04