Becher, niedrige Form
550 ml, 124 mm, 77 mm
Katalognr. NICK203
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei, mit Ausguss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Extrem temperaturbeständig
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:77 mm
- Kapazität:550 ml
- Höhe:124 mm
- Seq:03