AuftragsverfolgungKontakt
Retort rods, with M10 thread | Avantor
Retort rods, with M10 thread
13 mm, 1500 mm, M10
Katalognr. BOCH5175
Anbieter:   BOCHEM
Retort rods, with M10 thread
Katalognr. BOCH5175
Anbieter:  BOCHEM
Retort rods, with M10 thread
Retort rods, with M10 thread
13 mm, 1500 mm, M10
Preis
SFr. 73.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Rods for stand bases
  • M10 thread
Technische Daten
  • Ø:
    13 mm
  • Gewinde:
    M10
  • Länge:
    1500 mm
  • Seq:
    15
  • Cat. No.:
    BOCH5175