AuftragsverfolgungKontakt
Wägeschaufeln | Avantor
Wägeschaufeln
Wägeschaufel mit Knopf, PTFE-beschichtet, 235 mm, 31 mm
Katalognr. BOCH8265
Anbieter:   BOCHEM
Wägeschaufeln
Katalognr. BOCH8265
Anbieter:  BOCHEM
Wägeschaufeln
Wägeschaufeln
Wägeschaufel mit Knopf, PTFE-beschichtet, 235 mm, 31 mm
Preis
SFr. 87.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These weighing scoops with knob are made made of 18/10 stainless steel. Available with or without green PTFE coating.
Technische Daten
  • Breite:
    31 mm
  • Bezeichnung:
    Wägeschaufel mit Knopf, PTFE-beschichtet
  • Länge:
    235 mm
  • Seq:
    05