Messbecher mit Griff, Azlon®
1000 ml, 180 mm, 104 mm, 100 ml
Catalog # 213-0156
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
PP, höchst Transparenz.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis zu 121 °C
- Glatte Oberflächen zur einfachen, schnellen Reinigung
Ideal für allgemeine Laboranwendung und eine Vielzahl anderer Verwendungen. Klar geprägte Graduierungen. Ergonomischer Griff mit Daumen-Grifffläche zum vereinfachten Tragen.
Specifications
- Ext.Ø:104 mm
- Graduierungsintervall:100 ml
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:180 mm
- Seq:05