Messbecher mit Griff, Azlon®
250 ml, 120 mm, 70 mm, 50 ml
Katalognr. 213-0154
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, höchst Transparenz.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis zu 121 °C
- Glatte Oberflächen zur einfachen, schnellen Reinigung
Ideal für allgemeine Laboranwendung und eine Vielzahl anderer Verwendungen. Klar geprägte Graduierungen. Ergonomischer Griff mit Daumen-Grifffläche zum vereinfachten Tragen.
Technische Daten
- Ext.Ø:70 mm
- Graduierungsintervall:50 ml
- Kapazität:250 ml
- Höhe:120 mm