Test Tubes without Rim
160 mm, 16 mm, 1,8 mm
Katalognr. 212-7454
Direkt zu
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Reagenzglas, dickwandig, Material: Duran, nach DIN 12395, A-DmrxL: 16x160 mm, Wandstärke: 1,0-1,2 mm, mit geradem Rand 1 * 100 ST Katalognr.212-1116
Produkt 212-1116 ist ähnlich zu 212-7454, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
Product Details & Documents
Pyrex®, borosilicate glass, heavy wall.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
High quality test tubes designed and constructed for optimum performance. Rimless test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength. Improved user safety.
: ISO 4142
Technische Daten
- Ext.Ø:16 mm
- Wandstärke:1,8 mm
- Länge:160 mm



