ContactUsLinkComponent
Sensolyt® pt,redox-einstabmesskette speziell geeignet für messungen in stark verschmutztem abwasser, zum einbau in durchflussgefäße: d 700/n, d 530, d 300/ph u.ä.mit wasserdichtem s7 steckkopf (ip 67) 1 * 1 ST
Katalognr. WTWO105412
Anbieter:  WTW ONLINE
Sensolyt® pt,redox-einstabmesskette speziell geeignet für messungen in stark verschmutztem abwasser, zum einbau in durchflussgefäße: d 700/n, d 530, d 300/ph u.ä.mit wasserdichtem s7 steckkopf (ip 67) 1 * 1 ST
Katalognr. WTWO105412
Anbieter:  WTW ONLINE
Frequently Bought Together