AuftragsverfolgungKontakt
Cooling systems, CoolSafe™
Cooling systems, CoolSafe™
CoolSafe™ chambers, aluminium, 0,2 ml tubes, 96 in center (0,2 ml), 10 on side (4 for 1,5 ml tubes/6 for 0,5 ml tubes), 156x79x25 mm
Codice catalogo DIVECHAM-1000
Nome del fornitore:   DIVERSIFIED BIOTECH
Cooling systems, CoolSafe™
Codice catalogo DIVECHAM-1000
Nome del fornitore:  DIVERSIFIED BIOTECH
Cooling systems, CoolSafe™
Cooling systems, CoolSafe™
CoolSafe™ chambers, aluminium, 0,2 ml tubes, 96 in center (0,2 ml), 10 on side (4 for 1,5 ml tubes/6 for 0,5 ml tubes), 156x79x25 mm
Price
SFr. 795.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polystyrene cool safe box, aluminium cooling chamber.
  • Durable
  • Temperature stable
  • Corrosion resistant
Cooling system designed for 0,2 ml tubes (strips), 96 and 384 well microplates, 0,5, 1,5 and 5,0 ml tubes. Cool bricks with different temperature zones 1 or −10 °C.
Specifiche
  • Für:
    0,2 ml tubes
  • Anz. Bohrungen:
    96 in center (0,2 ml), 10 on side (4 for 1,5 ml tubes/6 for 0,5 ml tubes)
  • Bezeichnung:
    CoolSafe™ chambers, aluminium
  • Abmessungen:
    156x79x25 mm
  • Seq:
    02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..