AuftragsverfolgungKontakt
Dichtbänder
Dichtbänder
Dichtband, PetriSEAL™, Weiß, 13,0 mm
  DIVEPSEAL-108W
Dichtbänder
  DIVEPSEAL-108W
Dichtbänder
Dichtbänder
Dichtband, PetriSEAL™, Weiß, 13,0 mm
SFr. 116.00
1 * 1 ST
Dichtbänder in verschiedene Farben.
  • Verschiedene Größen
  • Temperaturbeständig
  • Chemikalienbeständig
Länge: 2,7 m
  • Breite:
    13,0 mm
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Dichtband, PetriSEAL™
  • Seq:
    04
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..