Dichtbänder
Dichtband, PetriSEAL™, Weiß, 13,0 mm
DIVEPSEAL-108W
Dichtbänder in verschiedene Farben.
- Verschiedene Größen
- Temperaturbeständig
- Chemikalienbeständig
Länge: 2,7 m
- Breite:13,0 mm
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Dichtband, PetriSEAL™
- Seq:04
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



