Dichtbänder
Dichtband, ContaineriSEAL™, Rot, 19,0 mm
Katalognr. DIVECSEAL-75R
Anbieter: DIVERSIFIED BIOTECH
Direkt zu
Product Details & Documents
Dichtbänder in verschiedene Farben.
- Verschiedene Größen
- Temperaturbeständig
- Chemikalienbeständig
Länge: 2,7 m
Technische Daten
- Breite:19,0 mm
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Dichtband, ContaineriSEAL™
- Seq:06