AuftragsverfolgungKontakt
Gelgießsystem Multicaster
Gelgießsystem Multicaster
UVT tray for MultiCaster
  730-0360
 :   EMBITEC
Gelgießsystem Multicaster
  730-0360
 :  EMBITEC
Gelgießsystem Multicaster
Gelgießsystem Multicaster
UVT tray for MultiCaster
SFr. 66.60
1 * 2 ST
Moulded PC. Compatible with the RunOne™ electrophoresis system.
  • Simple to use - no gaskets, clamps or tape required
  • Flexible with options for well size, well configuration, number of wells and resolving area
  • Bezeichnung:
    UVT tray for MultiCaster
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    730-0360
  • Gelabmessungen:
Recommendations