AuftragsverfolgungKontakt
Milchbutyrometer | Avantor
Milchbutyrometer
Butyrometer für Milch, 0 - 5 %: 0,1
Katalognr. 614-0089
Anbieter:   GERBER FUNKE
Milchbutyrometer
Katalognr. 614-0089
Anbieter:  GERBER FUNKE
Milchbutyrometer
Milchbutyrometer
Butyrometer für Milch, 0 - 5 %: 0,1
Preis
SFr. 16.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas.
  • With or without stopper
Available with a declaration of conformity per batch and type (in German only).
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Butyrometer für Milch, 0 - 5 %: 0,1
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 614-2028
    Stopfen, Kautschuk, konisch, für Butyrometer für alle Messmethoden
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 44.90