AuftragsverfolgungKontakt
Fractionating columns, Vigreux, Quickfit®
Fractionating columns, Vigreux, Quickfit®
360 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
Catalog # 201-8392
Supplier:   SciLabware
Fractionating columns, Vigreux, Quickfit®
Catalog # 201-8392
Supplier:  SciLabware
Fractionating columns, Vigreux, Quickfit®
Fractionating columns, Vigreux, Quickfit®
360 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
Price
SFr. 209.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Kein Glasmantel. Mit einer Kombination aus horizontalen und schrägen Vertiefungen. Horizontale Vertiefungen gewährleisten einen engen Kontakt zwischen Dampf und Flüssigkeit. Schräge Vertiefungen verteilen die Flüssigkeit von den Wänden zur Mitte der Säule.
Specifications
  • Kern:
    24/29 NS
  • Hülse:
    24/29 NS
  • Nutzlänge:
    360 mm
  • Seq:
    02