Messbecher mit Griff, Azlon®
2000 ml, 214 mm, 150 mm, 500 ml
Katalognr. 213-0149
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, sehr gute Transparenz, mit blauen Graduierungen.
- Robuste Messbecher mit gut ablesbaren, blauen Graduierungen
- Autoklavierbar bei 121 °C, langlebig mit guter chemischer Beständigkeit
- Ergonomisch geformter Griff für den einfachen Transport
Technische Daten
- Ext.Ø:150 mm
- Graduierungsintervall:500 ml
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:214 mm
- Seq:06