AuftragsverfolgungKontakt
Measuring Cylinders
Measuring Cylinders
50 ml, 1,0 ml, 200 mm, 1 ± ml
Codice catalogo 612-0428
Nome del fornitore:   SciLabware
Measuring Cylinders
Codice catalogo 612-0428
Nome del fornitore:  SciLabware
Measuring Cylinders
Measuring Cylinders
50 ml, 1,0 ml, 200 mm, 1 ± ml
Price
SFr. 11.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, tall form, autoclavable, class B.
  • Hexagonal base with non-slip, anti-suction feature, spout, excellent chemical resistance, no meniscus to confuse readings
  • Recycling codes and batch code on each cylinder
  • Autoclavable - Does not affect accuracy
Note: The product is suitable for lab washing machines, however, a temperature of below 60°C should be used to prevent damage.
Certifications: ISO 6706
Specifiche
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    200 mm
  • Teilung:
    1,0 ml
  • Toleranz:
    1 ± ml
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..