AuftragsverfolgungKontakt
Spitzkolben, mit Normschliff
Spitzkolben, mit Normschliff
100 ml, 14/23 NS, 135 mm, 58 mm
Katalognr. 212-0595
Anbieter:   SciLabware
Spitzkolben, mit Normschliff
Katalognr. 212-0595
Anbieter:  SciLabware
Spitzkolben, mit Normschliff
Spitzkolben, mit Normschliff
100 ml, 14/23 NS, 135 mm, 58 mm
Preis
SFr. 42.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Ideal für Semi-Mikro-Destillationen. Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    58 mm
  • Hülse:
    14/23 NS
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    135 mm