AuftragsverfolgungKontakt
Spitzkolben, mit Normschliff
25 ml, 14/23 NS, 100 mm, 38 mm
  212-0599
 :   SciLabware
Spitzkolben, mit Normschliff
  212-0599
Spitzkolben, mit Normschliff
Spitzkolben, mit Normschliff
25 ml, 14/23 NS, 100 mm, 38 mm
SFr. 34.80
1 * 1 ST
PYREX®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Ideal für Semi-Mikro-Destillationen. Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
  • Ext.Ø:
    38 mm
  • Hülse:
    14/23 NS
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    100 mm