AuftragsverfolgungKontakt
C Columns, Empty Chromatography Columns
C Columns, Empty Chromatography Columns
C 26/100, Glas, 26×1000 mm
Katalognr. 19-5203-01
Anbieter:   Cytiva
C Columns, Empty Chromatography Columns
Katalognr. 19-5203-01
Anbieter:  Cytiva
C Columns, Empty Chromatography Columns
C Columns, Empty Chromatography Columns
C 26/100, Glas, 26×1000 mm
Preis
SFr. 621.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
C columns are economical empty columns suitable for low pressure liquid chromatography and gravity feed at the lower volumes used at research scale.
  • Economical – for low pressure liquid chromatography at research scale
  • Broad compatibility – functions with a stand-alone pump, chromatography system, or gravity feed
  • Precise temperature control – with the optional cooling jacket
  • Efficient packing – packing reservoirs are available as accessories specific to each column diameter
Standard C-series columns have a fixed volume, but they can be upgraded through the addition of flow adapters. These work to keep bed height constant and protected from insoluble particles during chromatography. Adjustable flow adapters are available for 10 mm (AC 10), 16 mm (AC 16), and 26 mm (AC 26) diameter C columns.
Three RC packing reservoirs help optimize packing conditions, especially when packing high beds. They are available for each diameter in the C column series, and are quick and easy to assemble. After the resin is in the column, the RC reservoir can be connected to a pump or Mariotte flask to give optimal flow rates for packing.
Resolution and recovery can often be increased by fitting C columns with a JC thermostatic jacket during temperature-dependent low-pressure chromatography. JC jackets increase control of separation temperature and mechanical resistance of these columns, enabling operating pressures of up to 1 bar.
Delivery information: Each C column comes equipped with polyethylene tubing (1,0 mm inner diameter, 2 m length), bed support screens, snap-on net rings, and instructions for research-scale column chromatography use.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    C 26/100
  • Seq:
    10
  • Säulenmaterial:
    Glas
  • Bettabmessungen:
    26×1000 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 19-5007-01
    Füllreservoir RC 10
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 263.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 19-1767-01
    Hilfssieb für C-10-Säule
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 43.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 19-5008-01
    Netzringe C 10, AC 10( 10 µm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 61.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 19-5035-01
    Chromatographisches Ersatzröhrchen C10/10
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 134.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 19-5110-01
    Füllreservoir RC 16
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 237.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 19-5037-01
    Röhrchen C 10/40, Glas, Innen-Ø 10 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 211.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 19-5109-01
    AC 16 Durchflussadapter, für C-16 Säulen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 247.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 18-8761-01
    Netzring für Säulen, 16 mm I-Ø, 10 µm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 70.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 19-0688-01
    O-Ring für Durchflussadapter und untere Endstücke, AK 26
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 65.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 19-0163-01
    O-Ring für Durchflussadapter und untere Endstücke
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 59.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 19-5043-01
    O-Ring für Durchflussadapter und untere Endstücke( AC 10)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 114.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 19-5006-01
    AC 10 Durchflussadapter, für C-10 Säulen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 222.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 19-5208-01
    Füllreservoir RC 26
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 387.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 19-5207-01
    Durchflussadapter AC 26
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 283.00