AuftragsverfolgungKontakt
Seizing forceps | Avantor
Seizing forceps
Tumour and tissue forceps, No. 2, with loops (inner Ø 2,2 mm; outer Ø 3 mm), Straight, 90 mm
Katalognr. HAMMHSC700-93
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Seizing forceps
Katalognr. HAMMHSC700-93
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Seizing forceps
Seizing forceps
Tumour and tissue forceps, No. 2, with loops (inner Ø 2,2 mm; outer Ø 3 mm), Straight, 90 mm
Preis
SFr. 98.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Forceps for taking hold of tumour and tissue.
Technische Daten
  • Typ:
    Straight
  • Bezeichnung:
    Tumour and tissue forceps, No. 2, with loops (inner Ø 2,2 mm; outer Ø 3 mm)
  • Länge:
    90 mm
  • Seq:
    08