AuftragsverfolgungKontakt
Knife spatulas, angled | Avantor
Knife spatulas, angled
230 mm, 130 mm
Katalognr. HAMMHSN237-13
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Knife spatulas, angled
Katalognr. HAMMHSN237-13
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Knife spatulas, angled
Knife spatulas, angled
230 mm, 130 mm
Preis
SFr. 97.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flexible knife spatulas with wooden handle and blade made of stainless steel.
Technische Daten
  • Länge:
    230 mm
  • Seq:
    16
  • Spitzenlänge:
    130 mm